Läs mer
Tris-Glycin-SDS, 10X lösning (elektrofores), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-29189
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Produktkod. 10051653
Brand: Fisher BioReagents BP13411
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tris-Glycin-SDS, 10X lösning (elektrofores)
Tris-Glycin-SDS används vanligtvis som en buffert i SDS-PAGE av proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Glycine-SDS
Namnnotering 10X Solution
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Färg Odesignat
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifiering Pass Test
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TG-SDS
Kvalitet Elektrofores
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.