Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-glycin-SDS löpbuffert (10X), pH 8,3
Beskrivning
Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X) används som elektroforesbuffert under staplings- och upplösningsprocessen av natriumdodecylsulfat - polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE). Den är idealisk för proteingelanalys i biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska och immunologiska forskningsstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•TRIS-glycin-SDS löpbuffert (10X), är den vanligaste bufferten för natriumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE) av proteiner
Ansökan
•Denna lösning är den vanligaste bufferten för proteingelanalys i flera forskningsstudier
• Den används också för att blockera membran med 5 % fettfri torrmjölk för western blotting
• TRIS-glycin-SDS löpbuffert används vanligtvis som både anodbuffert och katodbuffert
• Användningen av SDS i bufferten hjälper till att hålla proteinerna linjära. Glycin är en aminosyra vars laddningstillstånd spelar en viktig roll i staplingsgelen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS-glycine-SDS running buffer (10X) |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Förpackning | Plastflaska |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.