Läs mer
Tris-HCl, 1M-lösning, pH 8,0, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15855478 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Nalgene flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15855478 1 L Nalgene flaska 1 L
15893661 100 mL Nalgene flaska 100ml
15835398 500 mL Nalgene flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15855478 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J22638.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-HCl
Koncentration 1 M
pH 8
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Förpackning Nalgene flaska
Formel vikt 157.6
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.