Läs mer
TRIS-HEPES-native running buffer (10X), pH 8.0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435049
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435049 500 mL 500ml
15445049 1 L 1 L
15455049 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62737.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS-HEPES-native running buffer (10X)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska