Läs mer
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 7,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10274773
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274773 100 mL Poly flaska 100ml
10543145 500 mL Poly flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274773 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1756100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-86-1 | Molecular Formula: C4H11NO3 | Molecular Weight: 121.136 g/mol
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 7,0/mol biol.)
Tris är en buffertkomponent i molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesprocedurer. Dessa 1M lösningar av Tris Hydrochloride vid pH 7,0 ger bekväma och höggradigt renade lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Tris Hydrochloride
Namnnotering 1M-lösning, pH 7,0
Färg Odesignat
Koncentration 0,96 till 1,04 M
pH 10
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Kvalitet Molekylärbiologi
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.