Läs mer
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 7,5/mol biol.), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Tris hydroklorid, 1M lösning (pH 7,5/mol. Biol.)
Tris är en buffertkomponent inom molekylärbiologi, vävnadskultur och elektroforesprocedurer. Dessa 1M-lösningar av Trishydroklorid vid pH 7,5 ger bekväma och högrenade lösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris Hydrochloride |
| Namnnotering | 1M-lösning, pH 7,0, pH 7,5 och pH 8,0 |
| Färg | Odesignat |
| Koncentration | 0,96 till 1,04 M |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter. |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Visa mer |