Läs mer
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 8,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 8,0/mol biol.)
Tris är en buffertkomponent i molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesprocedurer. Dessa 1 M lösningar av Tris Hydrochloride vid pH 8,0 ger bekväma och höggradigt renade lösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris Hydrochloride |
| Namnnotering | 1M-lösning, pH 8,0 |
| Färg | Odesignat |
| Koncentration | 0,96 till 1,04 M |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter. |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Visa mer |