Läs mer
TRIS hydroklorid,> 99 %, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS hydrochloride |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 157.6 |
| Kvalitet | Cellkultur |