Läs mer
Tris hydroklorid,> 99 %, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473531 1 kg 1kg
11483531 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210313001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellbiologi och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
MDL-nummer MFCD00012590
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trometamol, Tromethamine
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Hydrochloride
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 157.6
Kvalitet Reagens