Läs mer
TRIS hydroklorid, tillverkad av trometamin USP , Biotech Reagent Grade, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS Hydrochloride |
| Namnnotering | Made from Tromethamine USP |
| Smältpunkt | 147°C to 153°C |
| Anteckningar om renhetsgrad | GMP manufactured product |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Densitet | 1L = 0.00kg |
| Formel vikt | 157.6 |
| Kvalitet | Biotekniskt reagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).