Läs mer
Tris hydroklorid (små vita flingor/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10316893
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10316893 500 g Poly flaska 500g
10001223 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316893 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP153500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
För elektrofores, molekylärbiologi och cellkulturapplikationer | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
För elektrofores, molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar
Tris Hydrochloride är ett buffertmedium för elektrofores, molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar. Den kan kombineras med Tris Base för att förenkla Tris-buffertberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Abs. 0,05 max. (1M-lösning) vid 280 nm
Kemiskt namn eller material Tris Hydrochloride
Smältpunkt 150 °C
Färg Vitt
pH 3,5 till 5,0
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Godkännandetest
Linjär formel H2NC(CH2OH)3·HCl
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Formel vikt 157.6
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.