Beskrivning
- För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS Hydrochloride |
| Förpackning | Poly Pail |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 157.6 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |