Läs mer
Tris(hydroxymetyl)aminometan, 99,8 %, ACS-reagens
Produktkod. 10731072 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731072 100 g Plastflaska 100g
10424521 500 g Plastflaska 500g
11985281 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10731072 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424571000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Abs. 0,2 max vid 290 nm, (40 % vattenlösning) (1 cm kyvett), (40 % vattenlösning) (1 cm kyvett) vid 0 nm
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbansförhållanden (40 % vattenlösning) (1 cm kyvett)
Smältpunkt >168,5 °C
Kokpunkt 219,0 °C till 220,0 °C (10,0 mmHg)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.8%
Infrarött spektrum Autentisk
Linjär formel (HOCH2)3CNH2
Förpackning Plastflaska
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Formel vikt 121.14
Procent renhet 99.8%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.