Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometan, 99+%, för biokemi
Produktkod. 10205100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205100 500 g Plastflaska 500g
10467720 1 kg Plastflaska 1kg
10347120 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10649623 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10205100 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140505000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Tris(hydroxymetyl)aminometan, 99+%, C4H11NO3, CAS-nummer-77-86-1, 2-amino-2-hydroxymetylpropan-1,3-diol, tham, tris, trisamin, trisbas, tris-buffert, trishydroximylaminometan, trizma, trometamol, trometaamin, 2,5 kg | CAS: 77-86-1 | C4H11NR3 | 121,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Abs. (40 % vattenlösning) (1 cm kyvett), (40 % vattenlösning) (1 cm kyvett) vid 0 nm, 0,2 max vid 290 nm
Smältpunkt >168,5 °C
Färg Vitt
pH 10,0 till 11,5 (5 % vattenlösning)
Kokpunkt 219,0 °C till 220,0 °C (10,0 mmHg)
Tändningsrester 0,1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C4H11NO3
Linjär formel (HOCH2)3CNH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 550 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 79,1 g/L etylenglykol – 26 g/L metanol (25 °C), 22 g/L 95 % etanol – 14 g/L dmf (25 °C), 2 g/L aceton – 0,5 g/L etylacetat (25 °C), 0,05 g/L kloroform – <0,05 g/L ccl4 (25 °C)
Molekylvikt (g/mol) 121.14
Formel vikt 121.14
Procent renhet 99+%
Kvalitet Biokemi
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.