Läs mer
Tris(hydroxymetyl)aminometan, 99 %
Produktkod. 11468407
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468407 2500 g 2500g
11448407 100 g 100g
11458407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18494.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3683.34 SEK
    3306.65 SEK / 2500g
    Save 376.69 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris(hydroximetyl)aminometan används som buffertar i biokemi och molekylärbiologiska laboratorier. Den används som en primär standard för att standardisera sura lösningar för kemisk analys. Den finner tillämpning i cellmembran för att öka dess permeabilitet. Som ett alternativ till natriumbikarbonat används det vid behandling av metabolisk acidos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(hydroximetyl)aminometan används som buffertar i biokemi och molekylärbiologiska laboratorier. Den används som en primär standard för att standardisera sura lösningar för kemisk analys. Den finner tillämpning i cellmembran för att öka dess permeabilitet. Som ett alternativ till natriumbikarbonat används det vid behandling av metabolisk acidos.
Löslighet Löslig i
vatten, etylenglykol, metanol, etanol, dimetylformamid, aceton, etylacetat, olivolja, kloroform och alkalisk lösning.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Densitet 1.353
Kokpunkt 219 °C till 220 °C (10 mmHg)
Linjär formel (HOCH2)3CNH2
Kvantitet 2500 g
Beilstein 741883
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9772
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etylenglykol, metanol, etanol, dimetylformamid, aceton, etylacetat, olivolja, kloroform och alkalisk lösning.
Formel vikt 121.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.