Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometanacetatsalt, 99 %
Produktkod. 11995281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995281 25 g Plastflaska 25g
11905291 100 g Plastflaska 100g
11915291 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11995281 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 434500250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 6850-28-8 | C4H11NR3·C2H4O2 | 181,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6850-28-8
Molekylformel C4H11NO3·C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 181.19
InChI-nyckel PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl aminomethane acetate, tris acetate, tris acetate salt, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol acetate salt, trizma acetate, tris hydroxymethyl aminomethane acetate salt, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium acetate, 1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-aminium acetate, acetic acid; tris buffer, tris-acetate
PubChem CID 16218782
ChEBI CHEBI:66869
IUPAC-namn ättiksyra;2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
Abs. 0,5 max. (c=50, vatten) vid 290 nm
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (1 g/ml i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 181.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.