Läs mer
Tris(hydroxymetyl)aminometan, ACS, 99,8–100,1 % (Analys, torkad bas)
Beskrivning
Tris(hydroximetyl)aminometan används som buffert i biokemi och molekylärbiologiska laboratorier. Den används som en primär standard för att standardisera sura lösningar för kemisk analys. Den finner tillämpning i cellmembran för att öka permeabiliteten. Som ett alternativ till natriumbikarbonat används det vid behandling av metabolisk acidos. Det fungerar som en prekursor för framställning av polymerer, oxazoloner och oxazolidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Smältpunkt | 171 °C till 172 °C |
| Densitet | 1.353 g/mL |
| Kokpunkt | 219 °C till 220 °C (10 mmHg) |
| Anteckningar om analysprocent | (analys, torkad basis) |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 741883 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9772 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etylenglykol, metanol, etanol, dimetylformamid, aceton, etylacetat, olivolja, kloroform och alkalisk lösning. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.