Läs mer
Thermo Scientific™ Tris(hydroximetyl)aminometan, elektroforesgrad, 99,9 %
Produktkod. 15400257
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400257 500 g -
15490247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400257 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J62569.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Används som ett biologiskt buffertämne i pH-intervallet 7 9; —pKa = 8,3 vid 20°°C; pKa = 7,82 vid 37 °C. Används som en biologisk buffert eller som en komponent i buffertformuleringar som TAE- och TBE-buffertar. Tris har ett pKa på 8,06 och är mycket användbart i biologi- och biokemilabbet eftersom det har buffringsförmåga i intervallet för det typiska fysiologiska pH-värdet för de flesta levande organismer (pH 7,0-9,0). Tris har rapporterats störa aktiviteten hos ett antal enzymer, det bör därför användas försiktigt när man studerar proteiner. Används vid kemisk tillverkning (ytaktiva medel, vulkaniseringsacceleratorer och läkemedel), som emulgeringsmedel (kosmetika, mineralolja och paraffinvaxemulsioner, läderförband, textilspecialiteter, polermedel, rengöringsmedel och lösliga oljor) och som absorbent för alkaliska standardbuffertgaser och sura terapeutiska gaser, biologiska terapeutiska gaser. Används i buffertsystem för frysförvaring av spermier, för att reglera pH vid transport av levande vattenlevande arter, cellodlingsmedia och antiinflammatoriska läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol; TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smältpunkt 168°C to 172°C
Kokpunkt 219°C to 220°C (10mmHg)
Färg Vitt
Densitet 1.353
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Beilstein 741883
Merck Index 14,9772
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.
Formel vikt 121.14
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.