Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid, 1M lösning, pH 7,4, RNasfri
Produktkod. 15415805
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415805 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15415805 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62848.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.26 SEK
    817.65 SEK / 250ml
    Save 92.61 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris buffrad saltlösning (TBS ) är en pH-stabiliserande lösning som används för western blot och ELISA förfaranden. Den används som en bekväm förberedd buffert för användning i olika applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Färg Färglös
Namnnotering RNAse-fritt
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
MDL-nummer MFCD00012590
Koncentration 1 M lösning
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
pH 7.4
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.