Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid, 1 M stamlösning, pH 8,0
Produktkod. 15430317
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
15430317 1 L
1 options
Produktkod. 15430317 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63636.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1114.62 SEK
    934.65 SEK / 1 L
    Save 179.97 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Tris, hydroklorid används vanligtvis som en buffertkomponent för fenolextraktioner av DNA eller RNA och en buffertkomponent för att separera och stapla geler vid karakteriseringen av proteinprodukter med SDS-PAGE. Tris, Hydrochloride har även använts med urea som en metod för antigenåtervinning inom immunhistokemi. I glatt muskulatur Tris har hydroklorid observerats hämma motoriska svar på adrenerg motorisk nervstimulering. Även användningsområden inkluderar pH-kontroll i buffringssystem för elektroforesapplikationer. Tris har använts som utgångsmaterial för polymerer, oxazoloner (med karboxylsyror) och oxazolidiner (med aldehyder).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Färg Färglös
CAS 1185-53-1
Koncentration 1 M stock soln.
Molekylformel C4H12ClNO3
pH 8.0
MDL-nummer MFCD00012590
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten.
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.