Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid, 99+%
Produktkod. 11420203
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420203 250 g -
11410203 50 g 50g
11400203 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420203 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11379.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1392.30 SEK
    1159.65 SEK / 250g
    Save 232.65 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid används som en komponent i buffertlösningar inom biologi, biokemi och molekylärbiologi. Det används också för kristallisering av proteiner vid olika pH-värden. Vidare hämmar det motoriska svar på adrenerg motorisk nervstimulering i glatt muskulatur. Utöver detta används det i coelomisk vätska och i cortland medium för att lagra obefruktade regnbågeägg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid används som en komponent i buffertlösningar inom biologi, biokemi och molekylärbiologi. Det används också för kristallisering av proteiner vid olika pH-värden. Vidare hämmar det motoriska svar på adrenerg motorisk nervstimulering i glatt muskulatur. Utöver detta används det i coelomisk vätska och i cortland medium för att lagra obefruktade regnbågeägg.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
MDL-nummer MFCD00012590
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Smältpunkt ∼152 °C (dekomposition)
pH 3,5 till 5,0
Linjär formel (HOCH2)3CNH2·HCl
Kvantitet 250 g
Beilstein 3675235
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 157.6
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.