Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid, 99+%, extra ren
Produktkod. 10421271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421271 250 g Plastflaska 250g
10093020 100 g Plastflaska 100g
10358360 1 kg Plastflaska 1kg
10032593 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10421271 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228032500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H11NR3·HCl | 157,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H11NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 157.6
MDL-nummer MFCD00012590
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Smältpunkt 150,0 °C till 153,0 °C
Färg Vitt
pH 3,5 till 5 (1 % soln. vid 25 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (HOCH2)3CNH2·HCl
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation (1 % i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 157.6
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.