Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid, molekylärbiologigrad, 99+%
Produktkod. 15488679
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488679 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15488679 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J67233.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.40 SEK
    737.65 SEK / 100g
    Save 200.75 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • För adsorption av tiolerade ligander såsom oligonukleotider och polyetylenglykoler
  • På grund av den ökade stabiliteten är dessa guldnanopartiklar idealiska för användning i fysiska och optiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
CAS 1185-53-1
Smältpunkt ∽152 °C (dekomposition)
Färg Vitt
pH 3,5 till 5,0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H12ClNO3
MDL-nummer MFCD00012590
Beilstein 3675235
Synonym TRIS hydrochloride; 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
Formel vikt 157.6
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.