Läs mer
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, Biological Buffer, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Smältpunkt | 168.5°C |
| Kokpunkt | 219°C |
| Färg | White |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Powder or Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Formel vikt | 121.14g/mol |