Läs mer
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, Biological Buffer, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 168.5°C |
| Kokpunkt | 219°C |
| Färg | White |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Powder or Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Formel vikt | 121.14g/mol |