Läs mer
Tris(Hydroximetyl) Metylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Tris(hydroximetyl) Metylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 168,5 °C |
| Kokpunkt | 219 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Pulver eller fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 121,14 g/mol |