Läs mer
Tris(Hydroximetyl) Metylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10785341 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10785341 1 kg 1kg
10172590 100 g 100g
10528830 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785341 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3710/60
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-86-1 | Molecular Formula: C4H11NO3 | Molecular Weight: 121.136 g/mol
Tris(hydroximetyl) Metylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer 4679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Smältpunkt 168,5 °C
Kokpunkt 219 °C
Färg Vitt
pH 10.4
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 121,14 g/mol