Läs mer
Tris(Hydroximetyl) Metylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073639 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Produktkod. 10172590
Brand: Fisher Chemical T/3710/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tris(hydroximetyl) Metylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer 4679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Smältpunkt 168.5°C
Kokpunkt 219°C
Färg Vitt
pH 10.4
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 121.14g/mol