Läs mer
Tris(hydroxymetyl)nitrometan, 95 %
Produktkod. 11328066
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328066 500 g 500g
11318066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13349.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 126-11-4 | C4H9NO5 | 151,12 g/mol
Tris(hydroximetyl)nitrometan, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den används som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(hydroximetyl)nitrometan, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den används som primär och sekundär mellanprodukt.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-11-4
Molekylformel C4H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 151.12
MDL-nummer MFCD00007395
InChI-nyckel OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl nitromethane, 2-hydroxymethyl-2-nitropropane-1,3-diol, 2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol, cimcool wafers, tris nitro, trimethylolnitromethane, isobutylglycerol, nitro, nitroisobutylglycerol, 1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitro, methane, trimethylolnitro
PubChem CID 31337
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)-2-nitropropan-1,3-diol
LEDER OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)nitromethane
Smältpunkt ∽160 °C (dekomposition)
Linjär formel (HOCH2)3CNO2
Kvantitet 500 g
Beilstein 742427
Merck Index 14,9753
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 151.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.