Läs mer
Tris(hydroxymetyl)fosfin, 95 %
Produktkod. 10262952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10262952 1 g Glasflaska 1g
10465375 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10262952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363840010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2767-80-8 | C3H9O3P | 124,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2767-80-8
Molekylformel C3H9O3P
Molekylvikt (g/mol) 124.08
MDL-nummer MFCD00055382
InChI-nyckel JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl phosphine, methanol, phosphinidynetris, trimethylolphosphine, phosphinidynetrimethanol, tris methanol phosphine, phosphinidynetrismethanol, unii-y6tg7wf7oq, y6tg7wf7oq, methanol, 1,1',1-phosphinidynetris, methanol, phosphinidynetri-7ci,8ci
PubChem CID 76001
IUPAC-namn bis(hydroximetyl)fosfanylmetanol
LEDER C(O)P(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(hydroxymethyl)phosphine
Smältpunkt 48 °C till 56 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 111,0 °C till 113,0 °C (2,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 124.08
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(hydroxymethyl)phosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.