Läs mer
Tris(isopropylcyklopentadienyl)lantan(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436305
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436305 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15436305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039323.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68959-87-5 | C24H33La | 460.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
CAS 68959-87-5
Färg Färglös till gul
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel C24H33La
MDL-nummer MFCD00145482
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym lanthanum,tris 1,2,3,4,5-h-1-1-methylethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel BHWFVSOAOOHARF-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 460.43
Formel vikt 460.43
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.