Läs mer
TRIS Maleate-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trometamol Maleate D15 |
| CAS | 1219806-43-5 |
| Molekylformel | C4 D11 N O3 . C4 D4 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-(Amino-d2)-2-(hydroxy-d-methyl-d2)-1,3-propane-1,1,3,3-d4-diol-d2 (2 Z)-2-butenedioate-d4, 2-(Amino-d2)-2-(hydroxy-d-methyl-d2)-1,3-propanediol-1,1,3,3-d4 maleate-d4, Perdeutero-tri(hydroxymethyl)aminomethane perdeuteromaleate, Perdeutero-Tris maleate, TRIS maleate-d15, Tris(hydroxymethyl)aminomethane-d11 maleate-d4, Tromethamine-d11 maleate-d4, Trometamol maleate-d15, Trometamol-D11 maleate-D4, Trometamol maleate D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8 H,1-3,5H2;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D2,2D2,3D2,6 D,7 D,8 D;1 D,2 D/hD4 |
| LEDER | [2 H]OC(=O)\C(=C(\[2 H])/C(=O)O[2 H])\[2 H].[2 H]OC([2 H])([2 H])C(N([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])O[2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC-namn | dideuterio (Z)-2,3-dideuteriobut-2-enedioate;N,N,1,1,3,3-hexadeuterio-1,3-dideuteriooxy-2-[dideuterio(deuteriooxy)methyl]propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.3 |
| Formel vikt | 252.179 g/mol |
| Visa mer |