Läs mer
Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III), 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304487 1 g 1g
11394477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039576.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329735-72-0
Molekylformel C18H21Y
Molekylvikt (g/mol) 326.272
MDL-nummer MFCD00145485
InChI-nyckel OXKRLQPVIZJLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris methylcyclopentadienyl yttrium iii, yttrium tris 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, yttrium 3+ ion tris 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 73991964
IUPAC-namn 2-methylcyclopenta-1,3-diene;yttrium(3+)
LEDER CC1=[C-]CC=C1.CC1=[C-]CC=C1.CC1=[C-]CC=C1.[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Färg Yellow
Anteckningar om analysprocent (REO)
Förpackning Ampule
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 326.27
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Crystalline
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.