Läs mer
Tris, MP Biomedicals™
Produktkod. p-7083092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Produktkod. 11463541
Brand: MP Biomedicals 02103133.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Användbar som buffert i en mängd olika biologiska system. Tris, MP Biomedicals används för pH-kontroll av kroppsvätskor och i buffertsystem för elektrofores. Det är ultrarent, RNAse- och DNAsefritt och relativt icke-hygroskopiskt. Den kan torkas vid 100°
Tris har varit användbara som buffertar i en mängd olika biologiska system. Det används vid pH-kontroll in vitro och in vivo för kroppsvätskor och i buffringssystem för elektroforesapplikationer.
  • Används i analyser som används för att karakterisera aktiviteten och kinetiken hos enzymerna som katalyserar SUMOylering av små ubiquitinliknande proteiner (SUMO ) och SUMO-beroende protein-protein-interaktioner
  • Används som utgångsmaterial för polymerer, oxazoloner (med karboxylsyror) och oxazolidiner (med aldehyder)
  • Fäller inte ut kalciumsalter och är av värde för att bibehålla lösligheten av mangansalter
  • Kan användas för direkt standardisering av en stark syralösning; ekvivalenspunkten kan bestämmas antingen potentiometriskt eller genom användning av en lämplig indikator såsom 3-(4-dimetylamino-1-naftylazo)-4-metoxibensensulfonsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water (550mg/mL), ethylene glycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
Formel vikt 121.14
Procent renhet >99.9%
Kvalitet Ultrapure