Läs mer
TRIS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476631 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
250g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476631 250 g 250g
11406641 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476631 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219485583
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TRIS, molekylärbiologiska reagens,≥ 99,95 %, vitt kristallint pulver
  • Tris har varit användbar som buffertar i en mängd olika biologiska system.
  • Användningar inkluderar pH-kontroll in vitro och in vivo för kroppsvätskor och i buffringssystem för elektroforesapplikationer.
  • Tris har använts som utgångsmaterial för polymerer, oxazoloner (med karboxylsyror) och oxazolidiner (med aldehyder).
  • Tris fäller inte ut kalciumsalter och är av värde för att bibehålla lösligheten av mangansalter.
  • Den kan användas för direkt standardisering av en stark syralösning; ekvivalenspunkten kan bestämmas antingen potentiometriskt eller genom användning av en lämplig indikator såsom 3-(4-dimetylamino-l-naftylazo)-4-metoxibensensulfonsyra.
  • Det är ett hjälpmaterial inom läkemedelsvetenskap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 77-86-1
Smältpunkt 167°C to 172°C
Kokpunkt 219°C to 220°C (at 10 mmHg) (Literature)
Färg Vitt
pH 10 to 11.5 (5% aq. soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om renhetsgrad ≥99.95%
Förlust vid torkning ≤1%
Molekylformel C4H11NO3
MDL-nummer MFCD00004679
Beilstein 741883
Synonym Trometamol, THAM, Tromethamine, Tris base
Löslighetsinformation Soluble in water (40% aq soln) Clear, Colorless Solution (550mg/mL), ethyleneglycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formel vikt 121.14g/mol
Procent renhet ≥99.95%
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens