Läs mer
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488520
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488520 1 g 1g
11478520 5 g 5g
11400710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044362.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III) is used as a reactant for synthesis of amidocerium(IV) oxides, Sterically encumbered N-heterocyclic carbene ligands, Lanthanide imidodiphosphinate complexes with electroluminescent properties, Lanthanide complexes of an oxazoline-phenoxide hybrid chelate. Some of the other applications include it is used as a reactant for One-electron oxidation to produce tetravalent cerium compounds, Addition-elimination reactions across the M-C bond of metal N-heterocyclic carbenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41836-21-9
Molekylformel C18H54CeN3Si6
Molekylvikt (g/mol) 621.277
MDL-nummer MFCD03411241
InChI-nyckel DPCZDYUESIKMSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl azanide; cerium 3+, tris bis trimethylsilyl amino cerium iii, cerium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, tris n,n-bis trimethylsilyl amide cerium iii , 96 %
PubChem CID 6093781
IUPAC-namn bis(trimethylsilyl)azanide;cerium(3+)
LEDER C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]cerium (III)
Färg Yellow
Linjär formel [[(CH3)3Si]2N]3Ce
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3396
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 621.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.