Läs mer
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III), 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10621125 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10621125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381580010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[N, N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
CAS 103457-72-3
Smältpunkt 180°C to 184°C
Färg Gul till orange
Elementaranalys 32.5 to 34 % (C) 8.2 to 8.6 % (H)
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H54ErN3Si6
Linjär formel Er[N(Si(CH3)3)2]3
MDL-nummer MFCD00271002
Kvantitet 1 g
Synonym bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
IUPAC-namn bis(trimetylsilyl)azanid;erbium(3+)
Molekylvikt (g/mol) 648.42
PubChem CID 6098739
Formel vikt 648.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402-Förvaras torrt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.