Läs mer
Tris[N,N-bis(trimetylsilyl)amid]lanthan(III), 97 %
Produktkod. 11468560
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468560 1 g 1g
11478560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35788-99-9 | C18H54LaN3Si6 | 620,066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35788-99-9
Molekylformel C18H54LaN3Si6
Molekylvikt (g/mol) 620.066
MDL-nummer MFCD00271009
InChI-nyckel ZDYNTRMQDURVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum tris bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino lanthanum, bis trimethylsilyl azanide; lanthanum 3+, acmc-20ako2, lanthanum tris hexamethyldisilazide, lanthanum 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, lanthanum tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, lanthanum iii tris n,n-bis trimethylsiyl amide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, lanthanum 3+ salt 3:1
PubChem CID 6093756
IUPAC-namn bis(trimetylsilyl)azanid;lantan(3+)
LEDER C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]lanthanum (III)
Smältpunkt 149°C to 152°C
Färg Vitt
Flampunkt 2°C (36°F)
Linjär formel [[(CH3)3Si]2N]3La
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3396
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 620.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.