Läs mer
Tris[N,N-bis(trimetylsilyl)amid]lanthan(III), 97 %
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]lanthanum (III) |
| Smältpunkt | 149 °C till 152 °C |
| Färg | Vitt |
| Flampunkt | 2 °C (36 °F) |
| Linjär formel | [[(CH3)3Si]2N]3La |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3396 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Formel vikt | 620.06 |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.