Läs mer
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438590
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438590 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11438590 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044395.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41836-23-1
Molekylformel C18H54N3NdSi6
Molekylvikt (g/mol) 625.403
MDL-nummer MFCD03427089
InChI-nyckel LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris n,n-bis trimethylsilyl amide neodymium iii, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine neodymium iii salt, 2,2,6,6-tetramethyl-n,n,3,5-tetrakis trimethylsilyl-3,5-diaza-2,6-disila-4-neodymaheptan-4-amine
PubChem CID 4397443
IUPAC-namn bis(trimetylsilyl)azanid;neodym(3+)
LEDER C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]neodymium (III)
Smältpunkt 156 °C till 159 °C
Färg Lila
Linjär formel [[(CH3)3Si]2N]3Nd
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3396
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 625.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.