Läs mer
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H36N4/c1-16(2)10-7-13-19(14-8-11-17(3)4)15-9-12-18(5)6/h7-15H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 272.294 |