missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(p-aminophenyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(p-aminophenyl)amine |
| CAS | 5981-09-9 |
| Molekylformel | C18 H18 N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tris(4-Aminophenyl)Amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H,19-21H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)N(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-N,4-N-bis(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vikt | 290.1531 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?