missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(p-nitrobenzyl) Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(p-nitrobenzyl) Phosphate |
| CAS | 66777-93-3 |
| Molekylformel | C21H18N3O10P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Nitro-benzenemethanol Phosphate, NSC 401698 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N3O10P/c25-22(26)19-7-1-16(2-8-19)13-32-35(31,33-14-17-3-9-20(10-4-17)23(27)28)34-15-18-5-11-21(12-6-18)24(29)30/h1-12H,13-15H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(COP(=O)(OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | tris[(4-nitrophenyl)methyl] phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.36 |
| Formel vikt | 503.073 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?