missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(p-nitrophenyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(p-nitrophenyl)amine |
| CAS | 20440-93-1 |
| Molekylformel | C18 H12 N4 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitro-N,N-bis(4-nitrophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.31 |
| Formel vikt | 380.0757 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?