missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(p-tolyl)-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(p-tolyl)-1,3,5-triazine |
| CAS | 6726-45-0 |
| Molekylformel | C24H21N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tri-p-tolyl-s-triazine, 2,4,6-Tri(p-tolyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri-p-tolyl-s-triazine, 2,4,6-Tri-p-tolyl-1,3,5-triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N3/c1-16-4-10-19(11-5-16)22-25-23(20-12-6-17(2)7-13-20)27-24(26-22)21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2nc(nc(n2)c3ccc(C)cc3)c4ccc(C)cc4 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.44 |
| Formel vikt | 351.1735 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?