Läs mer
Tris(Pentafluorophenyl)borane Hydrate, TRC
Produktkod. 30452529
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452529 1 g
1 options
Produktkod. 30452529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8008051G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(Pentafluorophenyl)borane Hydrate
CAS 1246935-88-5
Molekylformel C18BF15 •H2O
Kvantitet 1 g
Synonym Tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane, BF 15, Perfluorotriphenylboron Hydrate, Perfluorotrisphenylborane, Tri(pentafluorophenyl)boron Hydrate, Tri(perfluorophenyl)borane Hydrate, Tris(pentafluorophenyl)borane, Tris(pentafluorophenyl)boron Hydrate, Tris(perfluorophenyl)borane Hydrate, Tris(perfluorophenyl)boron Hydrate
InChI formel InChI=1S/C18BF15.H2O/c20-4-1(5(21)11(27)16(32)10(4)26)19(2-6(22)12(28)17(33)13(29)7(2)23)3-8(24)14(30)18(34)15(31)9(3)25;/h;1H2
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F.O
IUPAC-namn tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 511.98
Formel vikt 529.9959