Läs mer
Tris(pentafluorophenyl)phosphine, 95%
Produktkod. 11337825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337825 1 g 1g
11347825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02748.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
Tris(pentafluorfenyl)fosfin är en tillsats för högspänningsbatterier. Det fungerar som byggstenar, kopplingsreagenser, derivatiserande reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tris(pentafluorfenyl)fosfin är en tillsats för högspänningsbatterier. Det fungerar som byggstenar, kopplingsreagenser, derivatiserande reagenser.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen. Hantera under inert gas. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1259-35-4
Molekylformel C18F15P
Molekylvikt (g/mol) 532.15
MDL-nummer MFCD00079654
InChI-nyckel FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
IUPAC-namn tris(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)fosfan
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Specifications
Kemiskt namn eller material Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Smältpunkt 115°C to 119°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 773243
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 532.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.