Läs mer
Tris-fosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10185060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10185060 250 g Glasflaska 250g
1 options
Produktkod. 10185060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264952500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6992-39-8 | C4H14NO7P | 219.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-phosphate
Namnnotering 98%
CAS 6992-39-8
Smältpunkt 168.0°C to 172.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H14NO7P
Linjär formel NH2C(CH2OH)3·H3PO4
MDL-nummer MFCD00043285
Kvantitet 250 g
Synonym tris phosphate, tris phosphate monobasic, tris hydroxymethyl aminomethane phosphate, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium dihydrogen phosphate, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; phosphoric acid, mono tris hydroxymethyl aminomethane phosphate, phosphoric acid; tris buffer, trisphosphate, c4h11no3.h3o4p, mono-tris phosphate
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/100 mL.
InChI-nyckel JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 219.13
PubChem CID 3083992
ChEBI CHEBI:67098
Formel vikt 219.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.