Läs mer
Tris(tetrabutylammonium) Hydrogen Pyrophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(tetrabutylammonium) Hydrogen Pyrophosphate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3 |
| Formel vikt | 901.7741 |