Läs mer
Tris(trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium(III)
Produktkod. 11339279
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339279 5 g 5g
11329279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088481.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34830-11-0 | C36H45EuF9O6 | 896.7 g/mol
Optiskt aktivt NMR-skiftreagens. Används med Ag(fod) för enantiomer upplösning av sek-butylisotiouroniumklorid. Även reaktant involverad i syntes av europiumacetylkamforatfosfinoxidkomplex och reaktioner med 1,10-N,N-fenantrolindioxidderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34830-11-0
Molekylformel C36H45EuF9O6
Molekylvikt (g/mol) 896.7
MDL-nummer MFCD00074803
InChI-nyckel YXJPWWGLCOPUGI-UFRADDTFSA-N
Synonym eu tfc 3, eu facam 3, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene---camphorate, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-+-camphorate, tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato europium iii, tris 3-trifluoroacetyl-d-camphorato europium iii, europium iii tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorate
PubChem CID 71310195
IUPAC-namn europium;(2E)-4,7,7-trimetyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxietyliden)bicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.[Eu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III)
Smältpunkt 195°C to 198°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 893.68
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.